Läs mer
3,6-Dibromopyridazide, 97+%, Maybridge
Produktkod. 10126892
Change view
Amber Glass Bottle; 1g
Produktkod.
10126892 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10126892 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07136DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 6-Dibromopyridazine
CAS 17973-86-3
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C4H2Br2N2
Kvantitet 1 g
Synonym 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
InChI-nyckel VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NN=C1Br)Br
IUPAC-namn 3,6-dibromopyridazine
Molekylvikt (g/mol) 237.882
PubChem CID 248852
Formel vikt 237.88
Procent renhet 97%