Läs mer
3,6-Dibromopyridazin, 95 %
Produktkod. 15487728
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487728 1 g 1g
15497728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61223.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 17973-86-3 | C4H2Br2N2 | 237,882 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17973-86-3
Molekylformel C4H2Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 237.882
MDL-nummer MFCD00233947
InChI-nyckel VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248852
IUPAC-namn 3,6-dibrompyridazin
LEDER C1=CC(=NN=C1Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dibromopyridazine
Smältpunkt 117°C to 121°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Synonym 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
Formel vikt 237.88
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.