missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,6-Dichloro-2-methoxy-d3-benzoic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dicamba-d3 |
| CAS | 349553-95-3 |
| Molekylformel | C8 2H3 H3 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Benzoic acid, 3,6-dichloro-2-(methoxy-d3)- (9 CI), Dicamba D3 (methoxy D3), Dicamba-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3 H,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,6-dichloro-2-(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.06 |
| Formel vikt | 222.9882 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?