Läs mer
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440441
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440441 5 g 5g
11430441 1 g 1g
11450441 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440441 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19998.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19064-64-3
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.001
MDL-nummer MFCD00006465
InChI-nyckel ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
PubChem CID 87923
IUPAC-namn 3,6-diklor-4-metylpyridazin
LEDER CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Smältpunkt 86 °C till 88 °C
Kokpunkt 149 °C till 151 °C (21 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 119573
Formel vikt 163.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.