Läs mer
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10338930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10338930 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10338930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305820010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 6-Dichloro-4-methylpyridazine
Namnnotering 97%
CAS 19064-64-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84°C to 89°C
Färg Brown
Kokpunkt 149°C to 151°C (21.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H4Cl2N2
MDL-nummer MFCD00006465
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
InChI-nyckel ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
IUPAC-namn 3,6-dichloro-4-methylpyridazine
Molekylvikt (g/mol) 163.01
PubChem CID 87923
Formel vikt 163.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder