Läs mer
3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline |
| CAS | 84087-44-5 |
| Molekylformel | C10H5Cl4N |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl4N/c11-6-1-5-2-7(12)4-15-9(5)8(3-6)10(13)14/h1-4,10H |
| LEDER | ClC(Cl)c1cc(Cl)cc2cc(Cl)cnc12 |
| IUPAC-namn | 3,6-dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.97 |
| Formel vikt | 278.9176 |