Läs mer
3,6-dikloracenaften, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 19202-59-6 |
| Molekylformel | C12H8Cl2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-5-2-7-1-3-8-11(14)6-4-9(10)12(7)8/h2,4-6H,1,3H2 |
| LEDER | Clc1ccc2c(Cl)ccc3CCc1c23 |
| IUPAC-namn | 3,6-diklor-1,2-dihydroacenaftylen |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.1 |
| Formel vikt | 222.0003 |