Läs mer
3,6-Dichlorophthalic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dichlorophthalic Anhydride |
| CAS | 4466-59-5 |
| Molekylformel | C8 H2 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-Dichlorophthalic Acid Anhydride, 3,6-Dichlorophthalic Anhydride, 4,7-Dichloro-1,3-isobenzofurandione |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H |
| LEDER | Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 4,7-dichloroisobenzofuran-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.006 |
| Formel vikt | 215.9381 |