Läs mer
3,6-Dichloropyridazin, 98 %
Produktkod. 11482527
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482527 25 g 25g
11492527 100 g 100g
11402537 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14795.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148,974 g/mol
3,6-Dikloropyridazin används som en mellanprodukt i syntetisk kemi, särskilt i aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används vid framställning av alfa-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,6-Dikloropyridazin används som en mellanprodukt i syntetisk kemi, särskilt i aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används vid framställning av alfa-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriler.
Löslighet
Löslig i kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-30-0
Molekylformel C4H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 148.974
MDL-nummer MFCD00006466
InChI-nyckel GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
IUPAC-namn 3,6-diklorpyridazin
LEDER C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dichloropyridazine
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 111151
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 148.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.