Läs mer
3,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486260
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486260 5 g 5g
11476260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27146.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1702-17-6 | C6H3Cl2NO2 | 192.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1702-17-6
Molekylformel C6H3Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 192.00
MDL-nummer MFCD00078655
InChI-nyckel HUBANNPOLNYSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym clopyralid, 3,6-dichloropicolinic acid, 3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, lontrel, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dichloro, clopyralide, benzalox, cirtoxin, matrigon, transline
PubChem CID 15553
ChEBI CHEBI:62961
IUPAC-namn 3,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NC(Cl)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽150°C (decomposition)
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 473755
Merck Index 14,2400
Formel vikt 192
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.