Läs mer
MedChemExpress 3,6-Dichlorotrimellitic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Förvaringskrav | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 137071-78-4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.03 g/mol |
| Mål | HBV |