Läs mer
3,6-difluoroftalsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382059
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382059 1 g 1g
15453377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26096.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 651-97-8
Molekylformel C8H4F2O4
Molekylvikt (g/mol) 202.113
MDL-nummer MFCD03840499
InChI-nyckel VFLMWMTWWZGXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-difluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,4-difluorophthalic acid, 3,6-difluorophthalicacid, pubchem1945, acmc-1ays1, 3,6-difluoro-phthalic acid, ksc352e6d, 3,5-difluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3,6-difluoro
PubChem CID 643385
IUPAC-namn 3,6-difluoroftalsyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Difluorophthalic acid
Smältpunkt ∼184°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.