Läs mer
3,6-Difluorophthalic anhydride, 97%
Produktkod. 15453427
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453427 500 mg 500mg
15443427 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26215.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 652-40-4 | C8H2F2O3 | 184.098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-40-4
Molekylformel C8H2F2O3
Molekylvikt (g/mol) 184.098
MDL-nummer MFCD00134537
InChI-nyckel AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
PubChem CID 513918
IUPAC-namn 4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dione
LEDER C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Difluorophthalic anhydride
Smältpunkt 218°C to 221°C
Kvantitet 500 mg
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 184.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.