Läs mer
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile, Mikromol™
Produktkod. 30049226
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049226 25 mg
1 options
Produktkod. 30049226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3892.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
CAS 356783-28-3
Analyt- eller komponentnamn 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H F2 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarbonitrile
InChI formel InChI=1S/C5HF2N3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H
LEDER Fc1cnc(F)c(n1)C#N
IUPAC-namn 3,6-difluoropyrazine-2-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 141.078
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 141.0139 g/mol