Läs mer
3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 356783-29-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H3 F2 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarboxamide, 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F2N3O/c6-2-1-9-4(7)3(10-2)5(8)11/h1H,(H2,8,11) |
| LEDER | NC(=O)c1nc(F)cnc1F |
| IUPAC-namn | 3,6-difluoropyrazine-2-carboxamide |
| Visa mer |