Läs mer
3,6-difluorpyridin-2-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10007889
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10007889 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10007889 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00214DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS 851386-45-3
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H3F2NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 3,6-difluoropicolinic acid, 3,6-difluoro pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-difluoro, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, pubchem11892, 3,6-difluoropyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid;3,6-difluoropicolinic acid
InChI-nyckel FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC(=C1F)C(=O)O)F
IUPAC-namn 3,6-difluorpyridin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 159.092
PubChem CID 11286608
Formel vikt 159.09
Procent renhet 97%