Läs mer
3,6-dihydro-2H-pyran-4-yltrifluormetansulfonat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743512
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10743512 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10311610 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10505470 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08368DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 188975-30-6
Molekylformel C6H7F3O4S
Molekylvikt (g/mol) 232.173
InChI-nyckel QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester
PubChem CID 11356703
IUPAC-namn 3,6-dihydro-2H-pyran-4-yltrifluormetansulfonat
LEDER C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.18