Läs mer
3,6-dihydro-2H-pyran-4-yltrifluormetansulfonat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4380087
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10743512
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08368DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 188975-30-6
Molekylformel C6H7F3O4S
Molekylvikt (g/mol) 232.173
InChI-nyckel QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester
PubChem CID 11356703
IUPAC-namn 3,6-dihydro-2H-pyran-4-yltrifluormetansulfonat
LEDER C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.18