Läs mer
3,6-Dihydro-2H-pyridin-1-N-Boc-4-boronsyra Pinacolester, TRC
Produktkod. 30010946
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010946 250 mg
30003951 500 mg
30004423 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD453413250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 286961-14-6
Molekylformel C16 H28 B N O4
Molekylvikt (g/mol) 309.209
Synonym tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
IUPAC-namn tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3
Formel vikt 309.211