Läs mer
3,6-Dihydro-5-(2-propenyloxy)-1(2H)-pyridinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dihydro-5-(2-propenyloxy)-1(2H)-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 244056-96-0 |
| Molekylformel | C16 H19 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-2-11-19-15-9-6-10-17(12-15)16(18)20-13-14-7-4-3-5-8-14/h2-5,7-9H,1,6,10-13H2 |
| LEDER | C=CCOC1=CCCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl 5-prop-2-enoxy-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vikt | 273.1365 |