Läs mer
3,'6-'Dihydro-'6,'6-'dimethyl-'2-'propyl-'3-'[[2'-'[2-'(triphenylmethyl)'-'2H-'tetrazol-'5-'yl]'[1,', TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-one |
| CAS | 1048948-15-7 |
| Molekylformel | C43 H38 N6 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Olmesartan Impurity 19 |
| InChI formel | InChI=1S/C43H38N6O2/c1-4-16-37-44-39-38(41(50)51-42(39,2)3)48(37)29-30-25-27-31(28-26-30)35-23-14-15-24-36(35)40-45-47-49(46-40)43(32-17-8-5-9-18-32,33-19-10-6-11-20-33)34-21-12-7-13-22-34/h5-15,17-28H,4,16,29H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCc1nc2c(C(=O)OC2(C)C)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| IUPAC-namn | 6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]furo[3,4-d]imidazol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 670.8 |
| Formel vikt | 670.3056 |