Läs mer
3,6-dihydrotiopyran-4-boronsyra pinacolester, 98 %
Produktkod. 15428906
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428906 250 mg 250mg
15408906 1 g 1g
15418906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64416.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 862129-81-5 | C11H19BO2S | 226,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 862129-81-5
Molekylformel C11H19BO2S
Molekylvikt (g/mol) 226.14
MDL-nummer MFCD10700154
InChI-nyckel QZVRTORVCKGPPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2h-thiopyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4, 3,6-dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 46739735
IUPAC-namn 2-(3,6-dihydro-2H-tiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Beilstein 11090000
Formel vikt 226.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.