Läs mer
3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968022
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968022 10 g 10g
30962093 250 mg 250mg
30949096 25 g 25g
30956878 100 mg 100mg
30952002 1 g 1g
30951863 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30968022 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10860210g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid
CAS 3301-79-9
Molekylformel C21H12O7
MDL-nummer MFCD00036873
Kvantitet 10 g
LEDER O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=CC(C(O)=O)=C5
Molekylvikt (g/mol) 376.32
Procent renhet 98%