Läs mer
3,6-Diiodo-1H-indazol, TRC
Produktkod. 30381157
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381157 2.5 g
30376122 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30381157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4549002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 319472-78-1
Molekylformel C7H4I2N2
Molekylvikt (g/mol) 369.93
Synonym 1H-Indazole, 3,6-diiodo- (9CI, ACI), 3,6-Diiodo-1H-indazole (ACI), 3,6-Diiodo-2H-indazole
LEDER Ic1ccc2c(I)n[nH]c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Diiodo-1H-indazole
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4I2N2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)