Läs mer
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31341319
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31341319 100 g
31338192 1 g
31337891 5 g
31341034 10 g
31339033 25 g
31338962 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31341319 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD126539100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
CAS 95-96-5
Molekylformel C6H8O4
MDL-nummer MFCD00011685
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(C(C)O1)OC(C)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 144.13
Procent renhet 95%