missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,6-Dimethyl-2-phenyl Morpholine Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dimethyl-2-phenylmorpholine Hydrochloride |
| CAS | 92902-99-3 |
| Molekylformel | C12 H17 N O . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-3,6-dimethylmorpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-9-8-13-10(2)12(14-9)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,9-10,12-13H,8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC1CNC(C)C(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.73 |
| Formel vikt | 227.108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?