missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,6-Dimethyl-3-heptanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dimethyl-3-heptanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-5-9(4,10)7-6-8(2)3/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 144.1514 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?