Läs mer
3,6-Dimethyl-fluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dimethyl-fluorene |
| CAS | 7495-37-6 |
| Molekylformel | C15H14 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,6-Dimethyl-9H-fluorene, NSC 407702 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14/c1-10-3-5-12-9-13-6-4-11(2)8-15(13)14(12)7-10/h3-8H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc2Cc3ccc(C)cc3c2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |