Läs mer
3,6-Dinitronaphthalic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dinitronaphthalic Anhydride |
| CAS | 3807-80-5 |
| Molekylformel | C12 H4 N2 O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4N2O7/c15-11-8-3-6(13(17)18)1-5-2-7(14(19)20)4-9(10(5)8)12(16)21-11/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cc(cc(c1)c23)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.17 |
| Formel vikt | 288.0019 |