Läs mer
3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl Bismethanethiosulfonate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O6S4/c1-17(9,10)15-7-5-13-3-4-14-6-8-16-18(2,11)12/h3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 337.9986 |