missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate), Mikromol™

Produktkod. 30052121
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052121 25 mg
30051814 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052121 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0219.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate)
CAS 438244-27-0
Analyt- eller komponentnamn 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C22H26O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Norethisterone Acetate Imp. G (EP), 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, 6-Ketonorethisterone Acetate, Norethisterone Acetate Impurity G
LEDER CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
Molekylvikt (g/mol) 354.44
Kvantitet 25 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.