Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| Smältpunkt | 196.0°C to 198.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| Formel vikt | 234.26 |
| Procent renhet | 98% |