Läs mer
3,6-Ditia-1,8-oktendiol, 97 %
Produktkod. 11433228
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433228 10 g 10g
11443228 50 g 50g
11453228 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17654.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 5244-34-8 | C6H14O2S2 | 182,296 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5244-34-8
Molekylformel C6H14O2S2
Molekylvikt (g/mol) 182.296
MDL-nummer MFCD00002911
InChI-nyckel PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dithia-1,8-octanediol, 1,2-bis 2-hydroxyethylthio ethane, 3,6-dithiaoctane-1,8-diol, dithiaoctanediol, ethylenedithioethanol, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediylbis thio bis, unii-kbc80263g6, 2,2'-ethane-1,2-diylbis sulfanediyl diethanol, 2,2'-ethylenedithio diethanol, ethanol, 2,2'-ethylenedithio di
PubChem CID 78904
IUPAC-namn 2-[2-(2-hydroxietylsulfanyl)etylsulfanyl]etanol
LEDER C(CSCCSCCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dithia-1,8-octanediol
Smältpunkt 63°C to 67°C
Kokpunkt 170°C (0.8 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1739193
Formel vikt 182.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.