missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-5-methylcyclohexanone (Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,9,11-12,16H,7-8,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 268.1463 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?