Läs mer
3-(6-Methyl-3-pyridinyl)propanoic Acid, TRC
Produktkod. 30480402
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480402 10 mg
30482104 100 mg
30470541 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34000010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118420-23-8
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
IUPAC-namn 3-(6-methylpyridin-3-yl)propanoic acid
LEDER Cc1ccc(CCC(=O)O)cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(6-Methyl-3-pyridinyl)propanoic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7-2-3-8(6-10-7)4-5-9(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 165.079