Läs mer
3,6-Methylene-2,5-piperazinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Methylene-2,5-piperazinedione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-3-5(9)8-4(2)6(10)7-3/h1-2H2,(H,7,10)(H,8,9) |
| Procent renhet | >95% |