Läs mer
3-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10481884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10481884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10718835 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10481884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62614CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 915707-61-8
Molekylformel C11H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 201.229
MDL-nummer MFCD09702406
InChI-nyckel ZFDWDKWQAXTCSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229682
IUPAC-namn 3-(6-metylpyrazin-2-yl)oxianilin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, benzenamine, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
Formel vikt 201.23
Procent renhet 97%