Läs mer
3-[(6-Metylpyrazin-2-yl)oxi]bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133364 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10643815 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 906352-96-3
Molekylformel C12H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 230.223
MDL-nummer MFCD09817520
InChI-nyckel OKPBLLHANTVVJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, benzoicacid, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid, benzoicacid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
PubChem CID 24229674
IUPAC-namn 3-(6-metylpyrazin-2-yl)oxibensoesyra
LEDER CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230.22
Procent renhet 97%