Läs mer
3-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10505754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10326764 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62613DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 941716-89-8
Molekylformel C12H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 215.256
MDL-nummer MFCD09817526
InChI-nyckel PJVRJIDLKXDROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229681
IUPAC-namn [3-(6-metylpyrazin-2-yl)oxifenyl]metanamin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 90%