Läs mer
3,6-Octanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Octanedione |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-7(9)5-6-8(10)4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 142.0994 |