Läs mer
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxid, TRC
Produktkod. 30456044
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456044 5 g
1 options
Produktkod. 30456044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3850005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS 10215-25-5
Molekylformel C13 H12 N2 O2 S
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O2S/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)18(16,17)12(8)6-10/h1-4,6-7H,5,14-15H2
LEDER Nc1ccc2Cc3ccc(N)cc3S(=O)(=O)c2c1
IUPAC-namn 10,10-dioxo-9H-tioxanten-3,6-diamin
Molekylvikt (g/mol) 260.31
Formel vikt 260.0619