Läs mer
3(6R,7R)-Hydroxy-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid Diphenylmethyl Ester (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3(6R,7R)-Hydroxy-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid Diphenylmethyl Ester |
| CAS | 54639-48-4 |
| Molekylformel | C28H24N2O5S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-8-oxo-7-[(phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid Diphenylmethyl Ester, (6R-trans)-3-Hydroxy-8-oxo-7-[(phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester, 7-Phenylacetamido-3-hydroxy-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24N2O5S/c31-21-17-36-27-23(29-22(32)16-18-10-4-1-5-11-18)26(33)30(27)24(21)28(34)35-25(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,23,25,27,31H,16-17H2,(H,29,32)/t23-,27-/m1/s1 |
| LEDER | OC1=C(C(OC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)N4[C@]([C@H](NC(CC5=CC=CC=C5)=O)C4=O)([H])SC1 |
| IUPAC-namn | benzhydryl (6R,7R)-3-hydroxy-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.57 |
| Formel vikt | 500.1406 |