Läs mer
3,7,11-Trimethyldodecan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7,11-Trimethyldodecan-1-ol |
| CAS | 6750-34-1 |
| Molekylformel | C15H32O |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h13-16H,5-12H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO |
| IUPAC-namn | 3,7,11-trimethyldodecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.41 |
| Formel vikt | 228.2453 |