Läs mer
3,7,4'-Trihydroxyflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16467247
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16467247 5 mg
1 options
Produktkod. 16467247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111806
MedChemExpress 3,7,4'-Trihydroxyflavone, isolated from Rhus javanica var. roxburghiana, is a flavonoid with DNA strand-scission activity.
3,7,4'-Trihydroxyflavone, isolated from Rhus javanica var. roxburghiana, is a flavonoid with DNA strand-scission activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,7,4'-Trihydroxyflavone
CAS 2034-65-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O5
Kvantitet 5 mg
Synonym 5-Deoxykampferol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (370.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Formel vikt 270.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid