Läs mer
3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate |
| CAS | 78338-22-4 |
| Molekylformel | C14H13N3O2S |
| MDL-nummer | MFCD00081194 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.34 |