missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 13080-74-5 |
| Molekylformel | C14H11Cl2N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2N/c15-11-5-3-9-1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)17-13(9)7-11/h3-8,17H,1-2H2 |
| LEDER | Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)cc3Nc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.15 |
| Formel vikt | 263.0269 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?