Läs mer
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Monohydrate (2-Azahypoxanthine Monohydrate), Mikromol™
Beskrivning
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Monohydrate (2-Azahypoxanthine Monohydrate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azahypoxanthine Monohydrate |
| CAS | 3-3-7151 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Azahypoxanthine Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H3 N5 O . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Dacarbazine Imp. A (EP), Temozolomide Imp. E (EP), Dacarbazine USP Related Compound B, Dacarbazine USP RC B, 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Monohydrate, 2-Azahypoxanthine Monohydrate, Dacarbazine Related Compound B as Monohydrate, Dacarbazine Impurity A as Monohydrate, Temozolomide Impurity E as Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H2 |
| LEDER | O.O=C1NN=Nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-namn | 3,7-dihydroimidazo[4,5-d]triazin-4-one;hydrate |
| Visa mer |