Läs mer
3,7-Dimethyl-1-octanol, 95%
Produktkod. p-3593276 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
Produktkod. 10648624
Brand: Thermo Scientific Acros 392620500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-21-8 | C10H22O | 158.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-21-8
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.28
MDL-nummer MFCD00002936
InChI-nyckel PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
PubChem CID 7792
IUPAC-namn 3,7-dimetyloktan-1-ol
LEDER CC(C)CCCC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 7-Dimethyl-1-octanol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8280g/mL, 0.828
Kokpunkt 118°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Brytningsindex 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Kvantitet 50 mL
Formel vikt 158.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.