Learn More
3,7-Dimethyl-1-octanol, TRC
Product Code. 30385806
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30385806 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 30385806 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD48115025G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 3,7-Dimethyl-1-octanol
CAS 106-21-8
Molecular Formula C10H22O
Quantity 25 g
Synonym (±)-3,7-Dimethyloctan-1-ol, 2,6-Dimethyl-8-octanol, 3,7-Dimethyloctane-1-ol, Dihydrocitronellol, Geraniol tetrahydride, Pelargol, Perhydrogeraniol, Tetrahydrogeraniol
InChI Formula InChI=1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
IUPAC Name 3,7-dimethyloctan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 158.28
Formula Weight 158.1671
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.