Läs mer
3,7-dimetyl-1-oktanol, TRC
Produktkod. 30383783
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30383783 50 g
1 options
Produktkod. 30383783 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48115050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,7-Dimethyl-1-octanol
CAS 106-21-8
Molekylformel C10H22O
Kvantitet 50 g
Synonym (±)-3,7-Dimethyloctan-1-ol, 2,6-Dimethyl-8-octanol, 3,7-Dimethyloctane-1-ol, Dihydrocitronellol, Geraniol tetrahydride, Pelargol, Perhydrogeraniol, Tetrahydrogeraniol
InChI formel InChI=1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
LEDER CC(C)CCCC(C)CCO
IUPAC-namn 3,7-dimetyloktan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 158.28
Formel vikt 158.1671